Learn More
Concentrat de thiosulfate de sodium, pour solution standard 1 L, 0,1 M de Na2S2O3 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium thiosulfate concentrate |
Quantité | 1 Pc. |
Formule moléculaire | Na2O3S2 |
Formule linéaire | Na2S2O3 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Synonyme | sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt |
Clé InChI | AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Nom IUPAC | disodium pentahydrate sulfanidesulfonate |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.10 |