Learn More
Thiosulfate de sodium, 98,5 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium thiosulfate |
Point de fusion | 48.0°C |
Couleur | Blanc |
pH | 6.0 to 8.5 (5% soln. at 20°C) |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 2.5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (on dry substance) (Iodimetry) |
Formule linéaire | Na2S2O3 |
Merck Index | 15,8821 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |