Learn More
Thiosulfate de sodium, 5-hydraté, cristal, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Thiosulfate |
| Note relative au nom | 5-Hydrate |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 248.18 |
| Qualité | Réactif ACS BAKER ANALYZED |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Gravité spécifique | 1L = 1.75kg |