Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tétrathionate de sodium dihydraté
Code produit. 15783487 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15783487
Marque: Thermo Scientific Chemicals 461920250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13721-29-4 | H4Na2O8S4 | 306.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13721-29-4
Formule moléculaire H4Na2O8S4
Poids moléculaire (g/mol) 306.24
Numéro MDL MFCD00150868
Clé InChI HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium tetrathionate dihydrate, tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate, tetrathionate sodium dihydrate, disodium tetrathionate dihydrate, sodium tetrathionate, dihydrate 6ci,7ci, disodium dihydrate tetrathionate, di dithioperoxo sulfuricacid, sodium salt, hydrate 1:2:2
CID PubChem 203055
Nom IUPAC (Sulfonatodisulfanyl)sulfonate dihydraté de disodium
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetrathionate dihydrate
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 30.6g/L.
Poids de la formule 306.27
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate