Learn More
Décahydrate de tétraborate de sodium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15688150
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Réactif ACS,≥99,5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Numéro MDL MFCD00149193
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetraborate decahydrate
Quantité 25 g
Formule linéaire Na2B4O7 · 10H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 381.37g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Densité 1.73g/mL at 25°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetraborate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.