Learn More
Tétraborate de sodium décahydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11493237
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
It is used in detergents, cosmetics, and enamel glazes. It is likewise employed to prepare buffer solutions in biochemistry, as a fire retardant, anti-fungal compound, in the manufacture of fiberglass, as a flux in metallurgy, neutron-capture shields for radioactive sources, a texturing agent in cooking, and as a harbinger for other boron compounds. The molten borax bath is useful for carbide coating process on metals. It is applied as an efficient metal-free catalyst for Hetero-Michael reactions in an aqueous medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les détergents, les cosmétiques et les glaçures d‘émail. Il est également utilisé pour préparer des solutions tampons en biochimie, en tant que produit retardateur de flamme, anti-fongique, dans la fabrication de fibre de verre, en tant que flux en métallurgie, des boucliers de capture de neutrons pour les sources radioactives, un agent de texture dans la cuisson et en tant que précurseur pour d‘autres composés de bore. Le bain de borax en fusion est utile pour le traitement du revêtement en carbure sur les métaux. Il est utilisé comme catalyseur efficace sans métal pour les réactions Hetero-Michael dans un milieu aqueux.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, le glycérol et l‘éthanol. Insoluble dans les acides
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Formule moléculaire B4Na2O7·10H2O
Numéro MDL MFCD00149193
Synonyme Borax; Sodium borate (tetra) decahydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetraborate decahydrate
Point de fusion 75°C
pH 9.24
Quantité 500 g
Formule linéaire Na2B4O7·10H2O
Merck Index 14,8590
Informations sur la solubilité Soluble in water,glycerol and ethanol. Insoluble in acids
Poids de la formule 381.37 (201.22 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Odorless
Densité 1.73
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetraborate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: borax