Learn More
Tétraborate de sodium décahydraté, 99,5+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10593371 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
missing translation for 'unitSize'
10kg
1kg
5kg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10593371
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 205950010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7·10H2O | 381.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1303-96-4
Formule moléculaire B4Na2O7·10H2O
Poids moléculaire (g/mol) 381.36
Numéro MDL MFCD00149193
Synonyme Borax, Sodium borate decahydrate
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium tetraborate decahydrate
Point de fusion 75.0°C
Couleur Blanc
pH 9 to 9.5 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Merck Index 15,8726
Informations sur la solubilité Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Poids de la formule 381.36
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Conditionnement Bouteille en plastique
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.