Learn More
Tert-butoxide de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11458797
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11458797
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19942.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 865-48-5 | C4H9NaO | 96.105 g/mol
Sodium tert-butoxide is used as a strong base and a non-nucleophilic base. In organic synthesis, it serves as an intermediate in various reactions like condensation, rearrangement and ring-opening. Further, it finds use in agrochemicals, pharmaceuticals, colorants, aroma chemicals, detergents and biodiesel. It acts as a catalyst in polymerization and isomerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tert-butoxide de sodium est utilisé comme base solide et comme base non nucléophile. En synthèse organique, il sert dʼintermédiaire dans diverses réactions telles que la condensation, le réarrangement et lʼouverture de cycle. De plus, il est utilisé dans les produits agrochimiques, pharmaceutiques, les colorants, les produits chimiques aromatiques, les détergents et le biodiesel. Il agit comme un catalyseur dans les réactions de polymérisation et dʼisomérisation.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Incompatible avec les acides, les agents réducteurs, lʼoxygène, lʼeau, les alcools, les solvants chlorés et les halogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-48-5
Formule moléculaire C4H9NaO
Poids moléculaire (g/mol) 96.105
Numéro MDL MFCD00040575
Clé InChI MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide
CID PubChem 23676156
Nom IUPAC Sodium ; 2-méthylpropan-2-olate
SMILES CC(C)(C)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tert-butoxide
Densité 0.785
Odeur Odorless
Formule linéaire (CH3)3CONa
Quantité 500 g
Numéro UN UN3206
Beilstein 3654215
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 96.11
Pourcentage de pureté 97%