Learn More
Sulfite de sodium anhydre, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10070400 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 10070400
Marque: Fisher Chemical S/6850/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7757-83-7
Formule moléculaire Na2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 126.037
Numéro MDL 3503
Clé InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
CID PubChem 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nom IUPAC disodium ; sulfite
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Point de fusion 500°C
Couleur Blanc
pH 8.5 to 10
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 126.04g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.