Learn More
Sulfure de sodium, 97 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
44.90€ - 257.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7757-83-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.04 |
Clé InChI | GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit |
CID PubChem | 24437 |
ChEBI | CHEBI:86477 |
Nom IUPAC | disodium ; sulfite |
SMILES | [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10286390
|
Thermo Scientific Acros
196630010 |
1 kg | Bouteille en plastique |
44.90€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10308050
|
Thermo Scientific Acros
196630025 |
2.5 kg | Bouteille en plastique |
88.50€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11904231
|
Thermo Scientific Acros
196630100 |
10 kg | Récipient en plastique |
257.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
7757-83-7 | |
126.04 | |
sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit | |
CHEBI:86477 | |
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Na2O3S | |
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L | |
24437 | |
disodium ; sulfite |
Spécification
Sodium sulfite | |
7757-83-7 | |
8.5 to 10.5 (5% soln.) | |
96% min. (Iodimetry) | |
Na2SO3 | |
15,8811 | |
Solubility in water: 230 g/mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, ppractically insoluble in alcohol | |
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
126.04 | |
CHEBI:86477 | |
97% | |
2.63 |
>500.0°C | |
Blanc à jaune | |
Cristaux fins ou poudre cristalline | |
Na2O3S | |
02,387 | |
sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit | |
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; sulfite | |
24437 | |
126.04 | |
Extra pur | |
2.6300g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-821-4
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche