Learn More
Sulfure de sodium nonahydraté, qualité ACS, 98,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
67.90€ - 173.00€
Identifiants chimiques
CAS 1313-84-4
Formule moléculaire H18Na2O9S
Poids moléculaire (g/mol) 240.17
Numéro MDL MFCD00149184
Clé InChI ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC disodium nonahydrate sulfanediide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11398058
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036622.30
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11308068
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036622.A1
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
It is the precursor material for preparation of cadmium sulfide quantum dots. Also employed in the pulp and paper industry. It is likewise employed in the making of colors and dyestuffs. It is too useful in the trace quantities for the rapid synthesis of small silver nanocubes through mediating polyol reduction. It has as a significant role in breaking up the feather keratin useful for the preparation of bio-polymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1313-84-4
240.17
ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
H18Na2O9S
MFCD00149184
disodium nonahydrate sulfanediide
Spécification
Sodium sulfide nonahydrate
For analysis ACS
Cristalline
H18Na2O9S
Soluble in water; slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
240.17
ACS
Crystalline
∽50°C (decomposition)
1313-84-4
98% min.
MFCD00149184
ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
disodium nonahydrate sulfanediide
240.18 (78.04 Anhydrous)
Hygroscopic; Light sensitive
1.427 g/cm3 at 20°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P390-P501c
H290-H302-H311-H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-211-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WE1925000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
Identifiant produit
  • Sodium sulfide nonahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium sulfide, nonahydrate