Learn More
Sulfate de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, anhydre, 99,0 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15671340 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
100 kg
Conditionnement:
100kg
1kg
2.50kg
25kg
50kg
6 pièces
Code produit. 15671340
Marque: Honeywell-Fluka 1346450KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, anhydre, 99,0 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Point de fusion 884°C (literature)
Note relative au nom Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
% max. CAS 100.0000%
Quantité 50 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 100.5%
Formule linéaire Na2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids de la formule 142.04
Pourcentage de pureté 99.0 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.
Conditionnement Boîte en carton
Densité 2.68 g/mL at 25 °C(lit.)