Learn More
Sulfate de sodium décahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
52.56€ - 522.60€
Identifiants chimiques
CAS 7727-73-3
Formule moléculaire H20Na2O14S
Poids moléculaire (g/mol) 322.186
Numéro MDL MFCD00149189
Clé InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
CID PubChem 62649
ChEBI CHEBI:32586
Nom IUPAC disodique;sulfate;décahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11457667
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15702.0B
1000 g
52.56€
1000g
11467667
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15702.0I
5000 g
165.83€
5000g
11477667
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15702.0G
25,000 g
522.60€
25000g
Description
Description
Sodium sulfate decahydrate is used as a laboratory reagent to precipitate protein. It is largely used as filler in powdered home laundry detergents. It facilitates in leveling, reducing negative charges on fibers, thereby allows dye to penetrate evenly. It avoids the corrosion of stainless steel vessels used in dyeing. It is also used as a laxative and effectively replaces the drug paracetamol in the body.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de sodium décahydraté est utilisé comme réactif de laboratoire pour précipiter les protéines. Il est largement utilisé comme matériau de remplissage dans les détergents pour lessive à domicile en poudre. Il facilite la mise à niveau, réduisant les charges négatives sur les fibres, ce qui permet au colorant de pénétrer uniformément. Il évite la corrosion des récipients en acier inoxydable utilisés pour la teinture. Il est également utilisé comme un laxatif et remplace efficacement le paracétamol dans l‘organisme.
Solubilité
Soluble dans l‘eau et la glycérine. Insoluble dans l‘éthanol et le méthanol.
Remarques
Stable. Incompatible avec les acides forts, l‘aluminium et le magnésium.
Spécification
Identifiants chimiques
7727-73-3
322.186
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
62649
disodique;sulfate;décahydrate
H20Na2O14S
MFCD00149189
sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
CHEBI:32586
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Sodium sulfate decahydrate
7727-73-3
H20Na2O14S
14,8680
Soluble in water and glycerin. Insoluble in ethanol and methanol.
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
322.186
CHEBI:32586
99%
1.46
∼32°C
5.2 to 8.0
MFCD00149189
sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
disodique;sulfate;décahydrate
62649
322.19 (142.04 Anhydrous)
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-820-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante