Learn More
Sulfate de sodium anhydre, 99 % min., Maille 12-60, granulaire, Ultra Resi-Analyzed, réactif ACS, J.T. Baker™ Code produit.: 15528124
Sulfate de sodium anhydre, 99 % min., Maille 12-60, granulaire, Ultra Resi-Analyzed, réactif ACS, J.T. Baker™
Code produit. 15528124
500 g, Flacon en verre ambré à col large
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
45.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre ambré à col large
Tambour revêtu en fibre
Code produit. 15528124
Marque: Avantor J.T.Baker 337501
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfate
Note relative au nom Anhydrous
pH 5.2 to 9.2
Forme physique Granulaire
Quantité 500 g
Notes de qualité de la pureté Meets ACS reagent chemical requirements
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids de la formule 142.04
Qualité Réactif ACS
Perte par calcination max. 0.5%
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 2.68kg
Nom du produit
Sulfate de sodium anhydre, 99 % min., Maille 12-60, granulaire, Ultra Resi-Analyzed, réactif ACS, J.T. Baker™ >