Learn More
Sulfate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10635892 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
5 kg
Conditionnement:
3kg
500g
5kg
Code produit. 10635892
Marque: Fisher Chemical S/6640/63
Demander un format en vrac ou personnalisé
Na2O4S, numéro CAS-7757-82-6, sulfate disodique, sulfate disodique, gâteau de sel, sulfate de sodium, sulfate de sodium 2:1, sulfate de sodium anhydre, sulfate de sodium, anhydre, sulfate de sodium, sel disodique d’acide sulfurique, thénardite, 5 kg, CHEBI:32149, blanc, 142,04 g/mol, PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
500g, récipient de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 884°C
Couleur Blanc
pH 5 to 8
Forme physique Solide
Quantité 3 kg
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids de la formule 142.04g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique