Learn More
Sulfate de sodium, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11413970
Sulfate de sodium, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413970
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
Code produit. 11413970
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19890.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le sulfate de sodium anhydre est principalement utilisé pour sécher les solvants non aqueux en éliminant les traces d‘eau. Il est utilisé comme agent de finissage pour le verre fondu, l‘agent de mise à niveau dans le traitement des textiles et le remplisseur dans les détergents. Il est également utilisé dans le procédé Kraft pour la pulsation du papier, le dégivrage des fenêtres, la fabrication de l‘amidon, du verre et du savon.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de sodium anhydre est principalement utilisé pour sécher les solvants non aqueux en éliminant les traces d‘eau.Il est utilisé comme agent de finissage pour le verre fondu, l‘agent de mise à niveau dans le traitement des textiles et le remplisseur dans les détergents.Il est également utilisé dans le procédé Kraft pour le broyage de papier, le dégivrage des fenêtres, la fabrication de l’amidon, du verre et du savon.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le glycérol et l’iodure d’hydrogène.Insoluble dans l’éthanol et de nombreux solvants organiques.
Remarques
Le sulfate de sodium anhydre est hygroscopique par nature et absorbe l’humidité qui se transforme en forme hydratée.La forme hydratée sur le chauffage est convertie en forme anhydre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Point de fusion 884°C
Note relative au nom anhydrous
CAS 7757-82-6
Quantité 500 g
Formule moléculaire Na2O4S
Formule linéaire Na2SO4
Numéro MDL MFCD00003504
Merck Index 14,8680
Synonyme sodium sulfate, sulfate disodique, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln.,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents.
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sulfate disodique
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
Poids de la formule 142.04
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.484
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.68
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253863 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberA19890.0I,A19890.0B,A19890.36
Numéro de lot10252804 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/10/2024 Catalog NumberA19890.0I,A19890.0B,A19890.36
Numéro de lot10250490 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberA19890.0I,A19890.0B,A19890.36
Numéro de lot10248168 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/09/2023 Catalog NumberA19890.0I,A19890.0B,A19890.36
Numéro de lot10241546 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/06/2022 Catalog NumberA19890.0I,A19890.0B,A19890.36
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de sodium, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >