Learn More
Sulfate de sodium anhydre, + de 99 %, extra pur, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
5 kg
Description
Sulfate de sodium anhydre, 99+%, extra pur
Spécification
Spécification
Point de fusion | 884°C |
Couleur | Blanc |
pH | 5 to 8 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 500 g |
Nom IUPAC | disodium ; sulfate |
Poids de la formule | 142.04g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de sodium anhydre, + de 99 %, extra pur, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu