Learn More
Sulfate de sodium anhydre, 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11314999
Sulfate de sodium anhydre, 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314999
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11314999
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 087611.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le sulfate de sodium anhydre est principalement utilisé pour sécher les solvants non aqueux en éliminant les traces d‘eau. Il est utilisé comme agent de finissage pour le verre fondu, l‘agent de mise à niveau dans le traitement des textiles et le remplisseur dans les détergents. Il est également utilisé dans le procédé Kraft pour la pulsation du papier, le dégivrage des fenêtres, la fabrication de l‘amidon, du verre et du savon.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nom IUPAC disodium ; sulfate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Point de fusion 884°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique poudre/fragments
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Na2SO4
Merck Index 14,8680
Informations sur la solubilité Soluble in water,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents.
Poids de la formule 142.04
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.484
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.680 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU04G039 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number087611.06,087611.14,087611.22
Numéro de lotX02K013 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number087611.06,087611.14,087611.22
Numéro de lotP28I038 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number087611.06,087611.14,087611.22
Numéro de lotH03U027 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number087611.06,087611.14,087611.22
Numéro de lotH01Q09 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number087611.06,087611.14,087611.22
Nom du produit
Sulfate de sodium anhydre, 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals >