Learn More
Sulfate de sodium, 99 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10388090
Sulfate de sodium, 99 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10388090
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Tambour en fibre
Code produit. 10388090
Marque: Thermo Scientific Acros 196640250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition >1700.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Point de fusion 884.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Formule linéaire Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Informations sur la solubilité Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids de la formule 142.04
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Densité 2.68
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464822 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2024 Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
Numéro de lotA0464226 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/07/2024 Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
Numéro de lotA0463652 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/06/2024 Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
Numéro de lotA0463781 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
Numéro de lotA0463651 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/06/2024 Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de sodium, 99 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals >