Learn More
Sulfate de sodium, 99+ %, réactif ACS, granulaire, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | >1700.0°C |
Nom chimique ou matériau | Sodium sulfate |
Point de fusion | 884.0°C |
Note relative au nom | Anhydrous |
Couleur | Incolore à orange |
pH | 5.2 to 7.0 (5% soln. at 25°C) |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Formule linéaire | Na2SO4 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469275 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 354250025,354250010,354250100 |
A0464090 | Certificat d’analyse | 18/07/2024 | 354250025,354250010,354250100 |
B0155539 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | 354250025,354250010,354250100 |
B0148849 | Certificat d’analyse | 14/11/2023 | 354250025,354250010,354250100 |
B0150312 | Certificat d’analyse | 14/11/2023 | 354250025,354250010,354250100 |
Nom du produit
Sulfate de sodium, 99+ %, réactif ACS, granulaire, anhydre, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu