Learn More
Solution de sodium pour ICP, 10 g/l, matrice HNO3, Fisher Chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
103.00€ - 235.00€
Spécification
Concentration | 10g/L |
---|---|
La solution contient | HNO3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12967203
|
Fisher Chemical
S 335 100 |
100 mL |
103.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12977203
|
Fisher Chemical
S 335 250 |
250 mL |
174.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12987203
|
Fisher Chemical
S 335 500 |
500 mL |
235.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
10g/L | |
HNO3 |