Learn More
Silicate de sodium, technique, solution, d = 1,5, Fisher Chemical
Code produit. 10060470
Click to view available options
Quantité:
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Silicate de sodium, technique, solution, d = 1,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-09-8
Formule moléculaire H10Na2O8Si
Poids moléculaire (g/mol) 212.14
Numéro MDL MFCD00003492
Clé InChI ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme métasilicate de sodium, silicate de sodium, verre d’eau, polysilicate de sodium, sesquisilicate de sodium, verre en silicate de sodium, solution de silicate de sodium, verre d’eau de sodium, sodium silicate solution, sodium water glass
CID PubChem 23266
ChEBI CHEBI : 60720
Nom IUPAC disodium oxosilanebis(olate) pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 100,6°C
Point de fusion -3°C
Couleur Incolore
pH 11,2
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 l
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium silicate, solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.