Learn More
Solution de silicate de sodium, qualité réactif, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
3 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
25mL
3L
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium silicate solution |
| Quantité | 25 mL |
| Formule linéaire | Na2O(SiO2)x · xH2O |
| Numéro UN | UN3266 |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Densité | 1.39g/mL at 25°C |