Learn More
Sodium Selenite, ∽98%, ('White to off-white powder), MP Biomedicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Selenite |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Powder |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | ∽98% |
Poids de la formule | 172.9 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium Selenite
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H331-Toxique par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P330-Rincer la bouche.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium Selenite