Learn More
Sélénate de sodium décahydraté, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium selenate decahydrate |
Point de fusion | 35°C (decomposition) |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (metals basis) |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN2630 |
Merck Index | 14,8671 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 369.09 (188.94 Anhydrous) |