Learn More
Phosphate de sodium tribasique dodécahydraté, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15161075
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-89-0
Formule moléculaire Na3O412H2O
Poids moléculaire (g/mol) 380.13
Clé InChI ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
CID PubChem 61473
Nom IUPAC phosphate trisodique dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Point de fusion 75.0°C
Quantité 1 kg
Formule linéaire Na3PO4·12H2O
Merck Index 15,8792
Informations sur la solubilité Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 380.13
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.62
Densité 1.6200g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.