Learn More
Monohydrate de phosphate de sodium monobasique, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15656790 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10049-21-5
Formule moléculaire H5NaO5P
Poids moléculaire (g/mol) 139.00
Numéro MDL MFCD00149208
Clé InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
CID PubChem 516949
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de sodium hydraté
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate monobasic monohydrate
Quantité 250 g
Formule linéaire NaH2PO4 · H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 137.99g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (T)
Qualité ACS/certifié pur
Identifiant produit
  • Sodium phosphate monobasic monohydrate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Monohydrate de phosphate de sodium monobasique, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™ >