Learn More
Phosphate de sodium, monobasique, anhydre, cristal, bioréactif ultra-pur, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- Pour les applications de chromatographie liquide et de biologie moléculaire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Phosphate |
Note relative au nom | Monobasic, Monohydrate |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 137.99 |
Qualité | Bioréactif ultra-pur |
Conditionnement | Flacon poly |
Gravité spécifique | 1L = 2.04kg |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Phosphate de sodium, monobasique, anhydre, cristal, bioréactif ultra-pur, J.T.Baker™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu