Learn More
Phosphate de sodium, monobasique dihydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
57.30€ - 278.00€
Identifiants chimiques
CAS 13472-35-0
Formule moléculaire H2NaO42H2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.01
Numéro MDL MFCD00149209
Clé InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
CID PubChem 23673460
Nom IUPAC sodium ; dihydrogénophosphate ; dihydraté
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10227070
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
271750010
1 kg Bouteille en plastique
57.30€
1kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10339150
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
271750025
2.5 kg Bouteille en plastique
113.00€
2.50kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10338493
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
271750100
10 kg Récipient en plastique
278.00€
10kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13472-35-0
156.01
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
23673460
O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
H2NaO42H2O
MFCD00149209
sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
sodium ; dihydrogénophosphate ; dihydraté
Spécification
Sodium phosphate, monobasic dihydrate
13472-35-0
Cristaux adhérents
H2NaO42H2O
MFCD00149209
sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
sodium ; dihydrogénophosphate ; dihydraté
23673460
≥99%
24% max.
60.0°C
Blanc
99+%
NaH2PO4·2H2O
15, 8790
Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
156.01
156.01
Analytique