Learn More
Heptahydrate de phosphate de sodium dibasique, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate dibasic heptahydrate |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | Na2HPO4 · 7H2O |
Nom IUPAC | hydrogénophosphate de disodium heptahydraté |
Poids de la formule | 268.07g/mol |
Pourcentage de pureté | 98 to 102% |
Densité | 1.68g/mL at 25°C; Vapor Density: 4.9 (vs air) |