Learn More
Phosphate de sodium dibasique heptahydraté, 98+ %, réactif de qualité ACS, Thermo Scientific Chemicals
46.33€ - 287.43€
Identifiants chimiques
CAS 7782-85-6
Formule moléculaire H17Na2O11P
Poids moléculaire (g/mol) 270.08
Numéro MDL MFCD00149180
Clé InChI PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
CID PubChem 6096963
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10036020
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
424385000
500 g Flacon en plastique
46.33€
500g
10297073
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
424380010
1 kg Flacon en plastique
81.41€
1kg
10175503
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
424380050
5 kg Bouteille en plastique
287.43€
5kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7782-85-6
270.08
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
6096963
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
H17Na2O11P
MFCD00149180
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
hydrogénophosphate de disodium heptahydraté
Spécification
Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
7782-85-6
8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C)
98+%
Na2HPO4·7H2O
15, 8789
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
hydrogénophosphate de disodium heptahydraté
6096963
≥98%
>48°C
48.0°C
Blanc
Crystals
H17Na2O11P
MFCD00149180
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
270.08
268.07
Réactif ACS
1.67
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
HYGROSCOPIC
missing translation for 'rtecsNumber' : WC4600000