Learn More
Phosphate de sodium, dibasique dodécahydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12605157 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 12605157
Marque: Thermo Scientific Acros 448160050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10039-32-4 | HNa2O412H2O | 358.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10039-32-4
Formule moléculaire HNa2O412H2O
Poids moléculaire (g/mol) 358.13
Clé InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
CID PubChem 61456
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium, dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate
Point de fusion 35.0°C
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire Na2HPO4·12H2O
Merck Index 15,8789
Informations sur la solubilité Solubility in water: 218g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 358.13
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur