Learn More
Dihydrate de phosphate de sodium dibasique, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., réactif Pharmacopée européenne, 98,5 à 101,0 % (calc. à la substance séchée)
41.22€ - 346.54€
Identifiants chimiques
CAS | 10028-24-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H5Na2O6P |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.99 |
Numéro MDL | MFCD00149182 |
Clé InChI | KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o |
CID PubChem | 6451167 |
Nom IUPAC | disodium dihydrate hydrogen phosphate |
SMILES | O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15613040
|
Honeywell-Fluka
30435-500G |
500 g |
41.22€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15603040
|
Honeywell-Fluka
30435-1KG |
1 kg |
71.14€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15623040
|
Honeywell-Fluka
30435-5KG |
5 kg |
284.90€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15633040
|
Honeywell-Fluka
30435-6X1KG |
6 x 1 kg |
346.54€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
10028-24-7 | |
177.99 | |
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L | |
6451167 | |
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
H5Na2O6P | |
MFCD00149182 | |
disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o | |
disodium dihydrate hydrogen phosphate |
Spécification
Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate | |
10028-24-7 | |
Na2HPO4 · 2H2O | |
disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o | |
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O | |
177.99 | |
177.99g/mol | |
puriss. p.a. |
Reag. Ph. Eur. | |
H5Na2O6P | |
MFCD00149182 | |
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L | |
disodium dihydrate hydrogen phosphate | |
6451167 | |
98.5 to 101% (calc. to the dried substance) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-448-7