Learn More
Phosphate de sodium, dibasique, 7-hydraté, U.S.P., J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
500g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Phosphate |
| Note relative au nom | Dibasic, 7-Hydrate |
| CAS | 7782-85-6 |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | H15Na2O11P |
| Numéro MDL | MFCD00149180 |
| Synonyme | sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate |
| Clé InChI | LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
| Nom IUPAC | hydrogénophosphate de disodium heptahydraté |
| Afficher plus |