Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, solution tampon de 0,2M, pH 7,5
77.99€ - 114.57€
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 7.5
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00146206
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15444499
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J62041.AP
500 mL
77.99€
500mL
15454499
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J62041.K2
1 L
114.57€
1L
Description
Description
Buffer solutions play a substantial role in industrial and physiological processes. Buffer solutions of known and precise pH value allow to set the testing system to measure the samples of unknown pH more precisely and accurately. It is also used in the preparation of mobile phase in high performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les solutions tampons jouent un rôle important dans les processus industriels et physiologiques. Les solutions tampons de pH connues et précises permettent de définir le système d’analyse afin de mesurer les échantillons de pH inconnu avec plus de précision et de précision. Il est également utilisé dans la préparation de la phase mobile en chromatographie liquide haute performance (HPLC).
Solubilité
Miscible à l’eau. Immiscible avec de l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les acides forts.
Spécification
Spécification
Sodium phosphate buffer soln.
7.5
MFCD00146206
Solution de tampon 0,2M
Liquide
Miscible with water. Immiscible with alcohol.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante