Learn More
Phénylpyruvate de sodium monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
50 g
Description
Sodium phenylpyruvate monohydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phénylpyruvate de sodium monohydraté est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Le phénylpyruvate de sodium monohydraté est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium phenylpyruvate monohydrate |
Point de fusion | >300°C |
Formule linéaire | C6H5CH2COCO2Na·H2O |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 4770978 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 204.16 (186.14 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 98% |