Learn More
Sodium phenylpyruvate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Phenylpyruvic acid, sodium salt is a substrate for phenylpyruvate decarboxylase and phenylpyruvate tautomerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium de l’acide phénylpyruvique est un substrat pour la phénylpyruvate décarboxylase et la phénylpyruvate tautomérase.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Stocker à une température comprise entre 2 et 8°C. Éviter les agents oxydants.
Le sel de sodium de l’acide phénylpyruvique est un substrat pour la phénylpyruvate décarboxylase et la phénylpyruvate tautomérase.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Stocker à une température comprise entre 2 et 8°C. Éviter les agents oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium phenylpyruvate |
Point de fusion | >300°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 4770978 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Poids de la formule | 186.14 |
Pourcentage de pureté | 98% |