Learn More
Sodium Persulfate, Honeywell
Code produit. p-7071882 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
5kg
Code produit. 15632030
Marque: Honeywell Research Chemicals 216232500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif,≥98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7775-27-1
Formule moléculaire Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 238.092
Numéro MDL MFCD00003501
Clé InChI CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
CID PubChem 62655
Nom IUPAC disodium;sulfonatooxy sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Persulfate
Quantité 500 g
Formule linéaire Na2S2O8
Numéro UN 1505
Poids de la formule 238.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif