Learn More
Sodium Persulfate, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Persulfate |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | Na2S2O8 |
Numéro UN | 1505 |
Poids de la formule | 238.1g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Qualité | Réactif |