Learn More
Persulfate de sodium, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10318580
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7775-27-1
Formule moléculaire Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 238.092
Numéro MDL MFCD00003501
Clé InChI CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
CID PubChem 62655
Nom IUPAC persulfate de sodium
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium persulfate
Note relative au nom 98+%
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire Na2S2O8
Fieser 01,1102; 03,267
Merck Index 15, 8787
Poids de la formule 238.09
Pourcentage de pureté ≥98.0% (Iodometry)
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en plastique
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium Persulfate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.