Learn More
Perrhénate de sodium, 99,95% (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhenium(VI) oxide |
Couleur | Violet |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 0.25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (metals basis) |
Formule moléculaire | NaO4Re |
Numéro MDL | MFCD00016306 |
Synonyme | rhenium trioxide, rhenium oxide reo3, rhenium vi oxide, unii-fet0y2c413, rhenia, reo3, rhenium vi oxide trace metals basis 1g |
Clé InChI | KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Na+].[O-][Re](=O)(=O)=O |