Learn More
Perchlorate de sodium monohydraté, 85+ %, réactif de qualité ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium perchlorate monohydrate |
| Point de fusion | 130.0°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| pH | 6.0 to 8.0 (5% aq. soln. at 25°C) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 2.5 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 85.0 to 90% (as NaClO4) (Argentometry) |
| Formule moléculaire | ClNaO4·H2O |
| Formule linéaire | ClNaO4·H2O |
| Merck Index | 15,8784 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium perchlorate monohydrate
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.