Learn More
Perchlorate de sodium monohydraté, 85+ %, réactif de qualité ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10757002
Perchlorate de sodium monohydraté, 85+ %, réactif de qualité ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10757002
100 g, Flacon en plastique
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Code produit. 10757002
Marque: Thermo Scientific Acros 343631000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-07-3
Clé InChI IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 516899
Nom IUPAC perchlorate de sodium hydraté
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Sodium perchlorate monohydrate
Point de fusion 130.0°C
Couleur Blanc à jaune
pH 6.0 to 8.0 (5% aq. soln. at 25°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 85.0 to 90% (as NaClO4) (Argentometry)
Formule moléculaire ClNaO4·H2O
Formule linéaire ClNaO4·H2O
Merck Index 15,8784
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2090g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 140.46
Poids de la formule 140.46
Pourcentage de pureté ≥85%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463432 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/06/2024 Catalog Number343630025,343631000,343630010
Numéro de lotA0458081 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2023 Catalog Number343630025,343631000,343630010
Numéro de lotA0450794 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number343630025,343631000,343630010
Numéro de lotA0397598 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number343630025,343631000,343630010
Numéro de lotA0397597 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number343630025,343631000,343630010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium perchlorate monohydrate
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Perchlorate de sodium monohydraté, 85+ %, réactif de qualité ACS, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt