Learn More
Perchlorate de sodium monohydraté, 85-90 %, (qualité ACS du réactif), MP Biomedicals
Code produit. 15792412 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 15792412
Marque: MP Biomedicals 0219486290
Kemiske identifikatorer
CAS 7-3-7791
Formule moléculaire ClH2NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 140.45
Clé InChI IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
CID PubChem 516899
Nom IUPAC perchlorate de sodium hydraté
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Sodium Perchlorate Monohydrate
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 85-90%
Poids de la formule 140.5
Qualité Réactif ACS
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Perchlorate Monohydrate, ACS
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
Faresætning
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Sikkerhedssætning
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium Perchlorate Monohydrate, ACS
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.