Learn More
Oxyde de sodium, Thermo Scientific Chemicals
100.50€ - 271.35€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-59-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 61.979 |
Numéro MDL | MFCD00046201 |
Clé InChI | KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium oxide, disodium oxide, disodium monoxide, disodium oxygen-2 anion, disodium oxidandiide, sodium oxide 25g, disodium oxygen 2-, 2na.o |
CID PubChem | 73971 |
Nom IUPAC | Disodium ; oxygène(2-) |
SMILES | [O-2].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11304247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036712.14 |
25 g |
100.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036712.22 |
100 g |
271.35€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium oxide is used in chemical manufacturing, ceramics and glasses. Ethylbenzene dehydrogenation and carbon dioxide shift-reaction occurs using a sodium oxide/alumina catalyst. It is employed as catalyzing gasification of CO2 on carbon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1313-59-3 | |
61.979 | |
KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N | |
73971 | |
[O-2].[Na+].[Na+] |
Na2O | |
MFCD00046201 | |
sodium oxide, disodium oxide, disodium monoxide, disodium oxygen-2 anion, disodium oxidandiide, sodium oxide 25g, disodium oxygen 2-, 2na.o | |
Disodium ; oxygène(2-) |
Spécification
Sodium oxide | |
1313-59-3 | |
Na2O | |
UN1825 | |
sodium oxide, disodium oxide, disodium monoxide, disodium oxygen-2 anion, disodium oxidandiide, sodium oxide 25g, disodium oxygen 2-, 2na.o | |
KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N | |
Disodium ; oxygène(2-) | |
73971 | |
Air and moisture sensitive |
>400°C (decomposition) | |
Billes | |
MFCD00046201 | |
14,8651 | |
Soluble in water. | |
[O-2].[Na+].[Na+] | |
61.979 | |
61.98 | |
2.27 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H271-H314
P210-P220-P221-P260-P264b-P271-P280-P283-P301+P330+P331-P304+P340-P305+P351+P338-P306+P360-P310-P353-P363-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 215-208-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only