Learn More
Oxalate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11454763
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Sodium oxalate is used as reducing agent, as a primary standard for standardizing potassium permanganate solutions and as a neutralizer for exothermic acidic reactions. It finds application in metal cleaning preparations, metal extraction and separation, blueprint coatings, electroplating baths, special cement manufacturing, plant nutrition as well as in textile and pharmaceutical industries. It plays an important role to remove calcium ions from blood plasma and prevents blood clotting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxalate de sodium est utilisé comme agent réducteur, comme étalon primaire pour la standardisation des solutions de permanganate de potassium et comme neutralisant pour les réactions acides exothermiques. Il trouve son application dans les préparations de nettoyage de métaux, l’extraction et la séparation de métaux, les revêtements de dessins de définition, les bains de galvanoplastie, la fabrication de ciment spécial, la nutrition des plantes ainsi que dans les industries textile et pharmaceutique. Il joue un rôle important dans l’élimination des ions calcium du plasma sanguin et empêche la coagulation du sang.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’acide formique. Insoluble dans l’éther et l’alcool.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62-76-0
Formule moléculaire C2Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 134.00
Numéro MDL MFCD00012465
Clé InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
CID PubChem 6125
Nom IUPAC disodium ; oxalate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium oxalate
Point de fusion ∼250°C to 270°C (decomposition)
Densité 2.34
Odeur Odorless
Quantité 2500 g
Beilstein 3631622
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,8650
Informations sur la solubilité Soluble in water and formic acid. Insoluble in ether and alcohol.
Poids de la formule 134
Pourcentage de pureté 99%