Learn More
Oxalate de sodium, ≥ 99,5 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Oxalate |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | NaOOCCOONa |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3631622 |
Poids de la formule | 134g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
Qualité | Réactif ACS |
Conditionnement | Flacon poly |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium oxalate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Disodium oxalate