Learn More
Orthovanadate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
171.86€ - 593.96€
Identifiants chimiques
CAS | 13721-39-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Na3O4V |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.91 |
Numéro MDL | MFCD00003511 |
Clé InChI | IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt |
CID PubChem | 61671 |
ChEBI | CHEBI:35607 |
Nom IUPAC | Trisodium ; trioxido(oxo)vanadium |
SMILES | [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10114740
|
Thermo Scientific Acros
205330500 |
50 g | Flacon en plastique |
171.86€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10388480
|
Thermo Scientific Acros
205332500 |
250 g | Flacon en plastique |
593.96€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13721-39-6 | |
183.91 | |
IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N | |
61671 | |
Trisodium ; trioxido(oxo)vanadium |
Na3O4V | |
MFCD00003511 | |
sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt | |
CHEBI:35607 | |
[O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+] |
Spécification
Sodium orthovanadate | |
99% | |
Blanc | |
98.5% min. (as Na3VO4) | |
Na3VO4 | |
sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt | |
IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N | |
Trisodium ; trioxido(oxo)vanadium | |
61671 | |
183.91 |
850.0°C to 866.0°C | |
13721-39-6 | |
Poudre | |
Na3O4V | |
MFCD00003511 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol | |
[O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+] | |
183.91 | |
CHEBI:35607 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 237-287-9
missing translation for 'rtecsNumber' : YW1120000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium orthovanadate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H332-Nocif par inhalation.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only