Learn More
Orthovanadate de sodium, 99,9 %, pureté du métal, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11384909
Orthovanadate de sodium, 99,9 %, pureté du métal, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384909
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11384909
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 081104.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Inhibiteur de la protéine tyrosine phosphatase et du phosphate alcalin
Inhibitor of protein tyrosine phosphatase and alkaline phosphate Sodium orthovanadate is used in protein analysis in molecular biology and acts as an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and kinases. It is also used to prepare the stop solution in dephosphorylation assay of insulin receptor kinase. It serves as a reagent in the development of matrix Chip that utilizes surface-immobilized antibodies. Further, it is utilized for the preservation of protein tyrosyl phosphorylation state in cells and cell lysates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13721-39-6
Formule moléculaire Na3O4V
Poids moléculaire (g/mol) 183.907
Numéro MDL MFCD00003511
Clé InChI IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium saltAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 61671
ChEBI CHEBI:35607
Nom IUPAC Trisodium ; trioxido(oxo)vanadium
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium orthovanadate
Point de fusion 850°C to 866°C
Couleur Blanc
Forme physique Granulés
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 183.94
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN08L002 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog Number081104.22,081104.14,081104.36
Numéro de lotY04K024 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog Number081104.22,081104.14,081104.36
Numéro de lotX10J035 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2023 Catalog Number081104.22,081104.14,081104.36
Numéro de lotQ07I031 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/04/2022 Catalog Number081104.22,081104.14,081104.36
Numéro de lotN15I014 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number081104.22,081104.14,081104.36
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium orthovanadate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium vanadium oxide
Nom du produit
Orthovanadate de sodium, 99,9 %, pureté du métal, Thermo Scientific Chemicals >