Learn More
Orthosilicate de sodium (mélange de NaOH et de Na2SiO3 formant ≈ Na4SiO4 en solution), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363377
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 11363377
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 017568.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is used as a degreasant, industrial alkaline detergents, water treatment (boiler-feed); adhesives, builder in soaps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13472-30-5
Formule moléculaire Na4O4Si
Poids moléculaire (g/mol) 184.04
Numéro MDL MFCD00014252
Clé InChI POWFTOSLLWLEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium orthosilicate, tetrasodium orthosilicate, tetrasodium silicate, silicic acid h4sio4 , sodium salt 1:4, silicic acid h4sio4 , tetrasodium salt, sodium silicate, ortho, teu2jic5pa, unii-teu2jic5pa, dryorth, sodium silicate 4-
CID PubChem 26051
Nom IUPAC Tétrasodium;silicaté
SMILES [O-][Si]([O-])([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium orthosilicate
Note relative au nom Mixture of NaOH and Na2SiO3 yielding ≈ Na4SiO4 in solution
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Numéro UN UN1759
Informations sur la solubilité Soluble in water.